Wichtige Dokumente
374172
Ethylethoxyacetat
98%
Synonym(e):
Ethyl-ethoxyacetat
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.402 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-5-6(7)9-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
CKSRFHWWBKRUKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethyl ethoxyacetate is an ester. It is reported to participate in the ozonation of ethers.
Anwendung
Ethyl ethoxyacetate may be used in the preparation of ethoxyacetylacetone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
The course of ozonation of ethers.
Journal of the American Chemical Society, 86(21), 4691-4694 (1964)
Pyridine Derivatives. I. 3-Cyano-4-ethoxymethyl-6-methyl-2-pyridone and some related transformation products.
Journal of the American Chemical Society, 66(12), 2092-2094 (1944)