Merck
374121
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-3-Bromcampher-10-sulfonsäure Hydrat
98%
Größe auswählen
1 G
€ 432,00
€ 432,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 432,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15BrO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.19 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 432,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +94°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
117-121 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
sulfonic acid
SMILES String
O.CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)[C@H]2Br
InChI
1S/C10H15BrO4S.H2O/c1-9(2)6-3-4-10(9,5-16(13,14)15)8(12)7(6)11;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H2/t6-,7+,10-;/m1./s1
InChIKey
RQZLIPHNDCFLPR-OFVIFIGMSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)