Merck
374075
Sigma-Aldrich
Allyltrifluoracetat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.335 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2H,1,3H2
InChIKey
XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter