Wichtige Dokumente
371785
Dimethyl-5-hydroxyisophthalat
98%
Synonym(e):
5-Hydroxy-benzol-1,3-dicarbonsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O5/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5,11H,1-2H3
InChIKey
DOSDTCPDBPRFHQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?