Merck
370444
Sigma-Aldrich
Dimethyl-2,3-indoldicarboxylat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
113-114 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1[nH]c2ccccc2c1C(=O)OC
InChI
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12(15)17-2/h3-6,13H,1-2H3
InChIKey
JNRXSMOJWKDVHC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate is an heterocyclic building block.
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Indole-indolone scaffolds
  • Chemiluminescent agents
  • Antihypertensive agents
  • Inhibitors of blood platelet aggregation and inotropic agents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)