Merck
370053
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanatophenyl-4-pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-carboxylat
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid crystal (nematic)
mp (Schmelzpunkt)
73-113.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
SMILES String
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
InChIKey
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.