Fortfahren mit
338656
4′-(Hexyloxy)-4-biphenylcarbonitril
liquid crystal (nematic), 96%
Synonym(e):
4′-(Hexyloxy)-4-biphenyl-carbonitrile, 4′-(Hexyloxy)[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Hexyloxy-4-cyanobiphenyl, 4′-Hexyloxybiphenylyl-4-carbonitrile, 4-(4-Hexyloxyphenyl)benzonitrile, 4-(n-Hexyloxy)-4′-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4′-(hexyloxy)biphenyl, 4-Cyano-4′-n -hexyloxybiphenyl, 4-Hexyloxy-4′-cyanobiphenyl, p -Hexyloxy-p ′-cyanobiphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5OC6H4C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.38
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
255-358-2
MDL number:
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
96%
form
liquid crystal (nematic)
mp
56-58 °C (lit.)
transition temp
crystalline phase to nematic phase 56 °C, nematic phase to isotropic phase 76 °C
SMILES string
CCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-3-4-5-14-21-19-12-10-18(11-13-19)17-8-6-16(15-20)7-9-17/h6-13H,2-5,14H2,1H3
InChI key
YUYXUPYNSOFWFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Also known as 6OCBs,these liquid crystals (LCs) are responsive to small changes in temperature, shear, electric (or magnetic) fields, and the structure of solid surfaces with which they are in contact. In LCs exhibiting smectic phases, such as these, the molecules show a degree of translational order and tend to align themselves in layers.
Application
Used to synthesize pH responsive block copolymers, binary mixtures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
338680374784319856
description
liquid crystal (nematic), 96%
description
liquid crystal (nematic), 98%
description
97%
description
99 atom % D
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
99% (CP)
mp
56-58 °C (lit.)
mp
-
mp
191-195 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
form
liquid crystal (nematic)
form
liquid crystal (nematic)
form
liquid crystal
form
-
transition temp
crystalline phase to nematic phase 56 °C, nematic phase to isotropic phase 76 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F
flash_point_c
109 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)