Merck
369594
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethyl)-styrol
99%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
1-(Trifluoromethyl)-2-vinylbenzene, 1-Ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
61 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChIKey
VGWWQZSCLBZOGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)