Wichtige Dokumente
367915
Diphenylphosphoramidat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12NO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
SMILES String
NP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)