Wichtige Dokumente
367826
1-(p-Toluolsulfonyl)azetidin
97%
Synonym(e):
1-Tosyl-azetidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonamide
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CCC2
InChI
1S/C10H13NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)11-7-2-8-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChIKey
VKCBXONEZGIOSP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?