Wichtige Dokumente
366617
Vanadium(IV)-chlorid
Synonym(e):
Vanadium tetrachloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
bp
154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−28 °C (lit.)
Löslichkeit
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Dichte
1.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
Cl[V](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.V/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?