Merck
366439
Sigma-Aldrich
1,1′-Oxalyldiimidazol
technical grade
Synonym(e):
Oxalsäure-diimidazolid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.16
Beilstein:
611833
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
InChIKey
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains imidazole
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.