Wichtige Dokumente
366358
(R)-(−)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinon
99%
Synonym(e):
D-Pyroglutaminol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
Beilstein:
3587974
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
bp
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
83-85 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
InChIKey
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Anwendung
Serves as a building block in the synthesis of diphthamide.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)