Merck
365653
Sigma-Aldrich
Dipterocarpol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.72
Beilstein:
2339738
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +67°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C30H50O2/c1-20(2)10-9-16-30(8,32)22-13-18-28(6)21(22)11-12-24-27(5)17-15-25(31)26(3,4)23(27)14-19-29(24,28)7/h10,21-24,32H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
NJICGAVMYWKCMW-GWJXCKMPSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)