Fortfahren mit
49070
(−)-Globulol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(1aR,4R,4aR,7R,7aS,7bS)-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
207-696-7
Beilstein/REAXYS Number:
3195922
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Form:
solid
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
mp
87-89 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]2(C)O)C3(C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
AYXPYQRXGNDJFU-QTPLKFIXSA-N
General description
Globulol is a sesquiterpene that is isolated from Eucalyptus globulus Labill (Myrtaceae) fruits and leaves of Schinus areira. Globulol is a sweet, fruity, and green flavored chemical which can be found in different food products, including peppermint, orange mint, spearmint, and sweet bay. Globulol has also been reported as an active antioxidant and an antifungal agent.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
621392207665980
description
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
-
mp
87-89 °C
mp
-
mp
61-63 °C, 62-63 °C (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D −45±2°, c = 1% in diethyl ether
optical activity
[α]20/D −18±3°, neat
optical activity
[α]20/D −71±1°, c = 2% in chloroform
optical activity
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
hydroxyl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Globulol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)