Wichtige Dokumente
365602
Sinomenin
0.3 mol chloroform of crystallization
About This Item
Empfohlene Produkte
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Verunreinigungen
0.3 mol chloroform of crystallization
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
SMILES String
COC1=CC2[C@@H]3Cc4ccc(OC)c(O)c4[C@]2(CCN3C)CC1=O
InChI
1S/C19H23NO4/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3/t12-,13+,19-/m1/s1
InChIKey
INYYVPJSBIVGPH-QHRIQVFBSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)