Wichtige Dokumente
365564
Methyl-4-methoxy-2-indolcarboxylat
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1cc2c(OC)cccc2[nH]1
InChI
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-3-4-8-7(10)6-9(12-8)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
InChIKey
GLCZQTLCVLVFGV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- reactant in [3+2] annulation reactions
- reactant in preparation of inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2
- reactant in Heck reactions
- reactant in preparation of indole fatty alcohol derivatives
- reactant in methylation reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?