Wichtige Dokumente
365440
2-Hydroxy-4-methylpyridin
99%
Synonym(e):
4-Methyl-2(1H)-pyridinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
bp
186-187 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccnc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5-2-3-7-6(8)4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
InChIKey
YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)