Merck
365106
Sigma-Aldrich
Bismut-Strontium-Calcium-Kupferoxid
powder, 5 μm
Synonym(e):
BSCCO 2212
About This Item
Lineare Formel:
Bi2Sr2CaCu2O8+X(x=0.15-0.20)
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Partikelgröße
5 μm
Dichte
6.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ca].O=[Cu].O=[Cu].O=[Sr].O=[Sr].O=[Bi]O[Bi]=O.O=[Bi]O[Bi]=O
InChI
1S/4Bi.Ca.2Cu.11O.2Sr
InChIKey
SCYGCYNQMSDOOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)