Wichtige Dokumente
363529
(R)-(−)-Glycidylbenzylether
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-(Benzyloxymethyl)-oxiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
Dichte
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChIKey
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?