Wichtige Dokumente
363464
1-(3-Chlorphenyl)-4-(3-chlorpropyl)piperazin -hydrochlorid
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
198-203 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
InChIKey
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)