Merck
36340
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorpropionsäure
≥97.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CHClCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.97
Beilstein:
1721427
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
InChIKey
GKFWNPPZHDYVLI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)