Merck
362913
Sigma-Aldrich
N-Z-L-prolinmethylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −36.8°, neat
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.5217 (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c1-18-13(16)12-8-5-9-15(12)14(17)19-10-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7,12H,5,8-10H2,1H3/t12-/m0/s1
InChIKey
BLQYEDXWEDWCNJ-LBPRGKRZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)