Merck
361836
Sigma-Aldrich
3′-Fluor-4′-methoxyacetophenon
99%
Größe auswählen
5 G
€ 55,70
€ 55,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 55,70
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 55,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
147-148 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
COc1ccc(cc1F)C(C)=O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChIKey
LQASUDVYVOFKNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone can be prepared by Friedel-Crafts reaction of o-fluoroanisole with acetic anhydride.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of some Fluorine-Containing Analogs and Derivatives of Medicinals.
Minor JT and Vanderwerf CA.
The Journal of Organic Chemistry, 17(11), 1425-1430 (1952)