Wichtige Dokumente
360120
Tris(trimethylsilyl)amin
98%
Synonym(e):
Nitrilo-tris-(trimethylsilan)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
72 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27NSi3/c1-11(2,3)10(12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChIKey
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)