Merck
359912
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphoniumbromid + Natriumamid
Größe auswählen
10 G
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 220,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 220,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
258 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].N[Na].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H22P.BrH.H2N.Na/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;;;/h1-20H,21H2;1H;1H2;/q+1;;-1;+1/p-1
InChIKey
HEHHWWBQEVMFQU-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)