Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-415-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731324
Assay:
≥98.0%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
18 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?