Merck
359254
Sigma-Aldrich
Poly-[(dibenzo-18-crown-6)-co-formaldehyd]
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
crown ether
InChI
1S/C20H24O6.CH2O/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18;1-2/h1-8H,9-16H2;1H2
InChIKey
KGCIWPZIRMMANQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)