Fortfahren mit
357375
Platin
wire, diam. 0.076 mm, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Platinum element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
EC Number:
231-116-1
MDL number:
eCl@ss:
38191301
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
wire
composition
Pt
reaction suitability
core: platinum
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.076 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
metallization
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable for thermocouple use
Preparation Note
100 mg = 1 m; 500 mg = 5 m
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF84938327GF37181853GF72261312
Platin foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
GF84938327
Platin
Platin foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
GF37181853
Platin
Platin insulated wire, 1m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
GF72261312
Platin
description
wire, diam. 0.076 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
description
foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width .85mm, as rolled, 99.95%
description
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.0075mm, polyester insulation, 99.99%
form
wire
form
foil
form
foil
form
wire
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
99.99%
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)