Wichtige Dokumente
349704
(2-Methylphenoxy)-essigsäure
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4OCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
QJVXBRUGKLCUMY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Crystal structure of (2-methylphenoxy)acetic acid has been reported.
Anwendung
(2-Methylphenoxy)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Methylphenoxy) acetic acid.
Cox PJ and Hickey G.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(5), o771-o773 (2004)