Merck
349658
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorethyl)phthalimid
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
≥98%
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
82-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
imide
SMILES String
ClCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H8ClNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
InChIKey
ZPHGARLYQHMNTB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-(2-Chloroethyl)phthalimide can be prepared by the reaction of potassium phthalimide and 2-chloroethyl tosylate.
Anwendung
N-(2-Chloroethyl)phthalimide may be used in the preparation of 1-[(dialkylamino)alkyl]-1,8-napthyridin-2(1H)ones and were evaluated for the inhibition of gastric acid secretion invivo.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The Gabriel synthesis of primary amines.
Gibson MS and Bradshaw RW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 7(12), 919-930 (1968)
Inhibition of gastric acid secretion by 1,8-naphthyridin-2(1H)-ones.
W A Bolhofer et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(3), 301-306 (1979-03-01)