Fortfahren mit
188263
3-Methyl-2-nitrobenzylalkohol
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
279-579-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
€ 91,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
48-50 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, nitro
SMILES string
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
Application
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
187933
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
48-50 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
functional group
hydroxyl, nitro
functional group
hydroxyl
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol reagent grade
3-Methoxyphenethyl alcohol reagent for synthesis, 3-Methoxyphenethyl alcohol for organic synthesis, 3-Methoxyphenethyl alcohol chemical, 2-(3-Methoxyphenyl)ethanol, 3-Methoxyphenethyl alcohol lab reagent, high purity 3-Methoxyphenethyl alcohol, 3-Methoxyphenethyl alcohol 5020-41-7, 3-Methoxyphenethyl alcohol for titration, 3-Methoxyphenethyl alcohol procurement, 3-Methoxyphenethyl alcohol ACS grade, lab-grade 3-Methoxyphenethyl alcohol, Sigma-Aldrich 3-Methoxyphenethyl alcohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)