Fortfahren mit
347477
1,3,5-Trichlorbenzol-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6D3Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.47
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
InChI key
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
491063343765616478
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
liquid
form
solid
bp
208 °C (lit.)
bp
214 °C (lit.)
bp
80 °C (lit.)
bp
-
mp
56-60 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
mp
56-61 °C (lit.)
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
260.6 °F
flash_point_c
127 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)