Merck
346810
Sigma-Aldrich
Ethyl-(S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-propenoat, überwiegend trans
99%
Synonym(e):
(S)-trans-4,5-O-Isopropyliden-4,5-dihydroxy-2-pentensäure-ethylester
Größe auswählen
5 G
€ 297,00
€ 297,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 297,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
Beilstein:
4231890
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 297,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4505 (lit.)
bp
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
ketal
SMILES String
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
InChIKey
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)