Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,30 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3C6H2COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5754 (lit.)
bp
107-108 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.561 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, chloro
SMILES string
ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
InChI key
OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful for the preparation of large-ring lactones in high yields.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description ≥97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay ≥97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.5754 (lit.) | refractive index n20/D 1.529 | refractive index - | refractive index - |
| density 1.561 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.095 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| bp 107-108 °C/6 mmHg (lit.) | bp - | bp 57 °C/22 mmHg (lit.) | bp - |
| form liquid | form - | form solid | form - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?