Wichtige Dokumente
345334
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~2,900
Synonym(e):
α-Hydro-ω-hydroxypoly-(oxy-1,4-butandiyl), Poly(1,4-butandiol), PolyTHF
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
<1 mmHg ( 20 °C)
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn ~2,900
mp (Schmelzpunkt)
30-43 °C
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChIKey
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>325.4 °F - Tag open cup
Flammpunkt (°C)
> 163 °C - Tag open cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?