Wichtige Dokumente
345040
4-Brom-2-fluortoluol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?