Merck
344346
Sigma-Aldrich
1,3,5-Cyclohexantricarbonsäure
cis 95 %
Synonym(e):
cis,cis-1,3,5-Cyclohexantricarbonsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H9(CO2H)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.19
Beilstein:
3120108
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Zusammensetzung
cis, 95%
mp (Schmelzpunkt)
211-215 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](C[C@@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h4-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5+,6-
InChIKey
FTHDNRBKSLBLDA-FPFOFBBKSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)