Merck
344265
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-fluorbenzonitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1ccc(C#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChIKey
PGKPNNMOFHNZJX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloro-4-fluorobenzonitrile may be used in the preparation of 2-chloro-3,4-diaminobenzonitrile.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Richard L Mackman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(15), 2019-2022 (2002-07-13)
The development of potent and selective urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitors based on the lead molecule 2-(2-hydroxy-3-ethoxyphenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamidine (3a) is described.