Merck
341231
Sigma-Aldrich
5-(Dimethylaminomethylen)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-123 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)\C=C1/C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C9H13NO4/c1-9(2)13-7(11)6(5-10(3)4)8(12)14-9/h5H,1-4H3
InChIKey
YKMXFLMJEHHKMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-(Dimethylaminomethylene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione is a β-dimethyl amino acrylate and its synthesis has been reported.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Der Pharma Chemica, 2(3), 231-231 (2010)
New reagents from ?N, N-Dimethyl amino methoxy methylenium methyl sulphate?-Synthesis of 3-Amino-4-cyano pyrazole.
Arava VR, et al.
Pharmaceutics null