Merck
340820
Sigma-Aldrich
Adamantan-1,3-dicarbonsäure
98%
Synonym(e):
ADC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
276-278 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8+,11+,12-
InChIKey
PAVQGHWQOQZQEH-IVQVNHIISA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)