Fortfahren mit
34072
2,4-Dibrombutyrylchlorid
technical, ~90% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 807,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2CH2CHBrCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.34
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4955401
Assay:
~90% (GC)
€ 231,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
~90% (GC)
refractive index
n20/D 1.535
density
2.00 g/mL at 20 °C
functional group
acyl chloride, bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C(Br)CCBr
InChI
1S/C4H5Br2ClO/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1-2H2
InChI key
WYZLYWUZERABRL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dibromobutyryl chloride was used in the preparation of:
  • methyl 2,4-dibromobutanoate
  • series of 3-(3, 5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylidene)pyrrolidin-2-ones, anti-inflammatory/analgesic agents
  • α-bromolactam
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
857309490740263
description
technical, ~90% (GC)
description
technical, ≥90% (GC), strongly brown
description
technical, ≥90% (GC), contains 0.1% total stabilizer
description
technical, ≥90% (GC)
assay
~90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
assay
≥90% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.535
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
refractive index
n20/D 1.572
refractive index
-
density
2.00 g/mL at 20 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.083 g/mL at 20 °C, 1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, bromo
functional group
acyl chloride
functional group
-
functional group
amine, ether
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)