Merck
338486
Sigma-Aldrich
(3-Brompropyl)-triethylammoniumbromid
technical grade, ~80%
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
~80%
mp (Schmelzpunkt)
137-139 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)