Fortfahren mit
53272
Hexyltrimethylammoniumbromid
≥98.0% (AT), solid
Synonym(e):
N,N,N-Trimethylhexylammonium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3913229
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexyltrimethylammoniumbromid, ≥98.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
SMILES string
[Br-].CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H22N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10(2,3)4;/h5-9H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Application
Hexyltrimethylammonium bromide (HTAB) can be used as:
  • A phase transfer catalyst to synthesize polyether via polycondensation of α, α′-dichloro-p-xylene with 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane.
  • A reagent in the preparation of ZSM-5 zeolites to tune ZSM-5 particles with a scroll-like shape and hierarchical pores.
  • A surface-active agent to create the hydrophobic environment around metal nanoparticles (MNPs) even in water. This technique is highly suitable for using MNPs as electron-counting components in biosensors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H9151147117H6269
description
≥98.0% (AT)
description
BioXtra, ≥99%
description
97%
description
Molecular Biology, ≥99%
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥99%
reaction suitability
core: ammonium, reagent type: organic catalyst, reaction type: phase-transfer
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium, reagent type: organic catalyst, reaction type: phase-transfer
reaction suitability
-
form
solid
form
crystalline, powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)