Fortfahren mit
335665
7-Hydroxycumarinyl-4-essigsäure
97%
Synonym(e):
Umbelliferon-4-essigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
204777
Assay:
97%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
212 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
OC(=O)CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H8O5/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid was used in the synthesis of novel and specific enzyme substrates for Maroteaux-Lamy (MPS VI) and Morquio A (MPS IVA) diseases. It was also employed as ionic liquid matrice for MALDI-TOF MS of proteins, peptides and carbohydrates.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
23519955155AX0073
description
97%
description
97%
description
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.0% (capillary electrophoresis)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
solid
form
liquid
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
193 °C (dec.) (lit.)
mp
261 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
functional group
ester, carboxylic acid
functional group
ester, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)