Merck
335037
Sigma-Aldrich
Dihydridotetrakis(triphenylphosphin)ruthenium(II)
Synonym(e):
Tetrakis(triphenylphosphine)ruthenium dihydride
Größe auswählen
500 MG
€ 141,00
€ 141,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 141,00
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]4RuH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1156.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 141,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
181-183 °C (lit.)
SMILES String
[RuH2].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
InChIKey
RXFATFKBDIQXLS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for hydration of nitriles, isomerization of alkynes,Knoevenagel reactions and conjugate additions, and transferhydrogenation
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Murahashi, S-I.; Sasao, S. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2521-2521 (1992)
Ma, D.; Lu, X.
Tetrahedron Letters, 30, 843-843 (1989)
Naota, T.; Taki, H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 5954-5954 (1989)
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.