Merck
334782
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
N-Methylhomoveratrylamin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH2NHCH3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I
mp (Schmelzpunkt)
140-142 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CNCCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-12-7-6-9-4-5-10(13-2)11(8-9)14-3;/h4-5,8,12H,6-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
BGEONUMCBIQUTQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,4-Dimethoxy-N-methylphenethylamine hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)