Wichtige Dokumente
126349
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
98%
Synonym(e):
Homoveratronitril, (3,4-Dimethoxyphenyl)-acetonitril, 3,4-Dimethoxy-benzylcyanid
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-63.5 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 430 nm; λem 511 nm (pH 7.1)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChIKey
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?