Fortfahren mit
334677
2-Imino-4-thiobiuret
99%
Synonym(e):
Amidin-thioharnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,60
€ 39,45
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NHCSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-308-0
MDL number:
Assay:
99%
€ 39,45
Listenpreis€ 52,60Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
mp
171-173 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
NC(=N)NC(N)=S
InChI
1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
InChI key
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A51807A81803471674
description
99%
description
99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
171-173 °C (lit.)
mp
63-64 °C (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
mp
163-166 °C (lit.)
functional group
thiourea, amine
functional group
-
functional group
-
functional group
hydroxyl, amine, nitro
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)