Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: potassium, reagent type: oxidant
concentration
≥49.0% (gravimetric)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[K+].[O-][Ru](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Ru/q+1;;;;-1;
InChI key
RDFCRPAXZNYVJH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description - | description 97% | description extent of labeling: 5 wt. % loading |
| form solid | form solid | form powder |
| solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| concentration ≥49.0% (gravimetric) | concentration - | concentration - |
| reaction suitability reagent type: oxidant, core: potassium | reaction suitability reaction type: phase-transfer, core: ammonium, reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: catalyst |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?